Learn More
2-Amino-4-Chlorbenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15234258 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
15234258 10 g 10 Gramm
15244258 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15234258 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 450750100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38487-86-4 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38487-86-4
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
InChI-Schlüssel UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-4-chloro, 5-chloro-2-cyanoaniline, 4-chloro-2-aminobenzonitrile, 4-chloroanthranilonitrile, 2-amino-4-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem20756, 2-amino-4-chloroberizonitrile, bidd:gt0102, 2-amino-4-chlorobenzonitrile, 2-amino-4-chloro-benzonitrile
PubChem CID 170059
IUPAC-Name 2-amino-4-Chlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 159.0°C to 162.0°C
Menge 10 g
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.