Learn More
2-Amino-4-chlor-3-iodpyridin, 97 %
Artikelnummer. 15467037
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15467037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34118.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 417721-69-8
Summenformel C5H4ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 254.455
MDL-Nummer MFCD08741521
InChI-Schlüssel BWMULFKDCVPGNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-3-iodopyridine, 4-chloro-3-iodo-2-pyridinamine, pubchem14998, ksc585e3h, 4-chloro-3-iodo-2-pyridineamine, 4-chloro-3-iodopyridin-2-ylamine, 4-chloro-3-iodo-pyridin-2-yl amine
PubChem CID 22936596
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Iodpyridin-2-Amin
SMILES C1=CN=C(C(=C1Cl)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 111°C to 113°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 254.46
Reinheit (%) 97%