Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-carboxybenzolboronsäure Hydrochlorid, 96 %
Artikelnummer. 15450176
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450176 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15450176 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H52888.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-carboxybenzeneboronic acid hydrochloride
CAS 850568-60-4
Schmelzpunkt >300°C
Summenformel C7H9BClNO4
MDL-Nummer MFCD06656012
Menge 250 mg
Synonym 3-amino-4-boronobenzoic acid hydrochloride, 2-amino-4-carboxylphenylboronic acid , hcl, 2-amino-4-carboxybenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-dihydroxyboranyl benzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-boronobenzoicacidhydrochloride, 2-amino-4-carboxylphenylboronic acid hcl, 3-amino-4-boronobenzoic acid, hcl, 3-amino-4-boronobenzoic acid, hydrochloride, 2-amino-4-carboxylphenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-carboxy benzeneboronic acid hydrochloride
InChI-Schlüssel ZRENJNMVSRNRES-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N)(O)O.Cl
IUPAC-Name 3-amino-4-boronobenzoesäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 217.412
PubChem CID 44118769
Formelmasse 217.42
Reinheit (%) 96%