Learn More
2-Amino-4'-bromacetophenonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366876 10 g 10 Gramm
11356876 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04292.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5467-72-1 | C8H9BrClNO | 250.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5467-72-1
Summenformel C8H9BrClNO
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00051998
InChI-Schlüssel ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
IUPAC-Name 2-Amino-1-(4-Bromphenyl)ethanon;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Schmelzpunkt 280°C to 283°C
Menge 10 g
Beilstein 3630035
Formelmasse 250.53
Reinheit (%) 98%