Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430284 100 g 100 Gramm
11420284 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430284 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13674.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 767-15-7
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00006102
InChI-Schlüssel IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC-Name 4,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Menge 100 g
Beilstein 110735
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder