Learn More
2-Amin-4,6-dimethylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10621925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10621925 25 g Glasflasche 25 Gramm
10274650 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10621925 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103590250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 767-15-7
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00006102
InChI-Schlüssel IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC-Name 4,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4, 6-dimethylpyrimidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.