Learn More
2-Amin-4,6-dimethylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10274650 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10274650
Marke: Thermo Scientific Acros 103591000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 767-15-7
Summenformel C6H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
MDL-Nummer MFCD00006102
InChI-Schlüssel IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC-Name 4,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4, 6-dimethylpyrimidine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 154°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.