Learn More
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469403 100 g 100 Gramm
11459403 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11813.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Amin-4,6-dihydroxypyrimidin wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung antimikrobieller Guanylsulfonamide. Es dient auch als Zwischenprodukt in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in wässrigem Alkali.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei -20 °C in einem kühlen, trockenen, gut belüftetem Bereich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-09-7
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.10
MDL-Nummer MFCD00006094
InChI-Schlüssel AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 66131
IUPAC-Name 2-Amino-4-Hydroxy-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Beilstein 510297
Löslichkeitsinformationen Soluble in Aqueous Alkali.
Formelmasse 127.1
Reinheit (%) 98%