Learn More
2-Amino-4,6-Dichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453734
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453734 25 g 25 Gramm
11443734 5 g 5 Gramm
11399689 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453734 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11330.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163.989 g/mol
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde is under solvent-free conditions. A series of 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidine derivatives bearing various substituents at alkynyl moiety was prepared by the Sonogashira cross-coupling reaction of 2,4-diamino-6-iodopyrimidine using Pd(PPh3)2Cl2 as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die mikrowellengestützte Synthese von Pyrazolo-[3, 4-d]Pyrimidinen aus 2-Amino-4, 6-Dichloropyrimidin-5-Carbaldehyd unterliegt lösungsmittelfreien Bedingungen. Eine Reihe von 6-Alkynyl-2,4-Diaminopyrimidin-Derivaten mit verschiedenen Substituenten bei der Alkynyl-Moiety wurde durch die Sonogashira-Kreuzkopplungsreaktion von 2,4-Diamino-6-Iodopyrimidin unter Verwendung von Pd(PPH3)2Cl2 als Katalysator hergestellt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser, löslich in Aceton, zwei Monomeren (VCM) und thermischem Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-05-3
Summenformel C4H3Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.989
MDL-Nummer MFCD00006090
InChI-Schlüssel JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
PubChem CID 65522
IUPAC-Name 4,6-Dichloropyrimidin-2-Amin
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Schmelzpunkt 218°C to 222°C
Menge 25 g
Beilstein 118454
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,soluble in acetone,two monomer (VCM) and thermal toluene.
Formelmasse 164
Reinheit (%) 98%