Learn More
2-Amino-4,6-dichlorpyrimidin-5-carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457735
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15457735
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27844.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5604-46-6
Summenformel C5H3Cl2N3O
Molekulargewicht (g/mol) 192.00
MDL-Nummer MFCD03001242
InChI-Schlüssel GOJUJUVQIVIZAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-5-formyl-pyrimidine, 2-amino-4.6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino, pubchem6979, acmc-209lqn
PubChem CID 265546
IUPAC-Name 2-Amino-4,6-Dichlorpyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES NC1=NC(Cl)=C(C=O)C(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt ∼220°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 192
Reinheit (%) 96%