Learn More
2'-Amino-4',5'-methylendioxyacetophenon Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440437
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440437 5 g 5 Gramm
11450437 25 g 25 Gramm
11460437 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21788.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93983-01-8
Summenformel C9H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.633
MDL-Nummer MFCD00053022
InChI-Schlüssel PIVDPBIZDWHINL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride, 1-6-aminobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one hydrochloride, 2-amino-4,5-methylenedioxyacetophenone hydrochloride, 1-6-amino-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone hydrochloride, 1-6-azanyl-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone hydrochloride
PubChem CID 16205927
IUPAC-Name 1-(6-Amino-1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethanon;Hydrochlorid
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1N)OCO2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 215.64
Reinheit (%) 98%