Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30323198
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323198 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323198 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60494010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 5653-40-7
Summenformel C9 H11 N O4
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
Formelmasse 197.0688