Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10349230 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10349230 5 g Glasflasche 5 Gramm
10789051 25 g Glasflasche 25 Gramm
10414745 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10349230 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 335010050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
CAS: 5653-40-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5653-40-7
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00011671
InChI-Schlüssel HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
PubChem CID 79736
IUPAC-Name 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 156.0°C to 166.0°C
Farbe beige-weiß oder braun bis grau
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 197.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.