Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 335011000
Additional Details : CAS : 5653-40-7 Gewicht : 0.15000kg
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
5653-40-7 | |
197.19 | |
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N | |
79736 | |
COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC |
C9H11NO4 | |
MFCD00011671 | |
4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n | |
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure |
Spezifikation
2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid | |
1% max. | |
beige-weiß oder braun bis grau | |
100g | |
97.5 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00011671 | |
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure | |
79736 | |
Kristallpulver |
Authentic | |
Glasflasche | |
156.0°C to 166.0°C | |
5653-40-7 | |
100.0 | |
C9H11NO4 | |
4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n | |
COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)N)OC | |
197.19 | |
197.19 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.