Learn More
2-Amino-4,5-Dihydro-1,3-Thiazol-4-eins-Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215844
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10215844 10 g 10 Gramm
10621883 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RH00879EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 2192-06-5
Summenformel C3H4ClN2OS
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
InChI-Schlüssel CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
IUPAC-Name 2-Amino-1,3-thiazol-4-on;hydrochlorid
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 152.6
Reinheit (%) 97%