Learn More
2-Amino-4,5-dichlorpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine |
| CAS | 56-05-3 |
| Summenformel | C4 H3 Cl2 N3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 4,6-dichloropyrimidin-2-amine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163.99 |
| Formelmasse | 162.9704 |