Learn More
2-Amino-4,5-dichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30313555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313555 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5771355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
CAS 56-05-3
Summenformel C4 H3 Cl2 N3
Menge 5 g
Synonym 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC-Name 4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Molekulargewicht (g/mol) 163.99
Formelmasse 162.9704