Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428855 5 g 5 Gramm
15418855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34245.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-28-5
Summenformel C9H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 196.268
MDL-Nummer MFCD00111277
InChI-Schlüssel FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
PubChem CID 290223
IUPAC-Name 2-Amino-4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-3-Carboxamid
SMILES C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Schmelzpunkt 195°C to 197°C
Menge 5 g
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 96%