Learn More
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)-thiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046360
18.98 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2103-99-3
C9H7ClN2S
210.68
MFCD00047058
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
73241
4-(4-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2103-99-3
C9H7ClN2S
210.68
MFCD00047058
DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
73241
4-(4-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 1 g
Beilstein 153889
Formelmasse 210.69
Reinheit (%) 98%