Learn More
2-Amino-4-(3-pyridyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494868
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494868 2 g 2 Gramm
15404878 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494868 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58630.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30235-27-9
Summenformel C8H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 177.225
MDL-Nummer MFCD00218013
InChI-Schlüssel XOHZQGAYUHOJPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-3-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-3-pyridyl thiazole, 4-pyridin-3-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3-pyridinyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine, 4-3-pyridinyl, ccris 6699, 2-amino-4-pyridin-3-yl-1,3-thiazole, 4-pyridine-3-yl-thiazol-2-ylamine, 4-3-pyridinyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 154893
IUPAC-Name 4-Pyridin-3-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CSC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Farbe Braun
Menge 2 g
Formelmasse 177.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest