Learn More
2-Amino-4-(3-pyridyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole |
Farbe | Braun |
Menge | 2 g |
Formelmasse | 177.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |