Learn More
2-Amino-4-(2-pyridyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052993
226.83 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30235-26-8
C8H7N3S
177.225
MFCD00460417
BLKHMTAXNXLDJP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-2-yl thiazol-2-amine, 4-pyridin-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-pyridyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridinyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-pyridinyl-2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl thiazol-2-amine, 4-2-pyridyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-thiazole-2-ylamine
1092459
4-Pyridin-2-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
C1=CC=NC(=C1)C2=CSC(=N2)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
30235-26-8
C8H7N3S
177.225
MFCD00460417
BLKHMTAXNXLDJP-UHFFFAOYSA-N
4-pyridin-2-yl thiazol-2-amine, 4-pyridin-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-pyridyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridinyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-pyridinyl-2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl thiazol-2-amine, 4-2-pyridyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-thiazole-2-ylamine
1092459
4-Pyridin-2-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
C1=CC=NC(=C1)C2=CSC(=N2)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Farbe Braun
Menge 2 g
Formelmasse 177.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest