Learn More
2-Amino-4-(2-chlor-3-pyridyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15401098
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401098 1 g 1 Gramm
15411098 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401098 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54957.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Laugen und Säuren. Bei Raumtemperatur aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870221-49-1
Summenformel C9H7ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 206.633
MDL-Nummer MFCD18157687
InChI-Schlüssel DKCVVHMYFZBDAK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53396335
IUPAC-Name 4-(2-Chlorpyridin-3-yl)Pyrimidin-2-Amin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(2-chloro-3-pyridyl)pyrimidine
Menge 1 g
Beilstein 14484335
Synonym 4-2-chloropyridin-3-yl pyrimidin-2-amine, chloropyridinylpyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-2-chloro-3-pyridinyl, 2-pyrimidinamine, 4-2-chloro-3-pyridinyl
Formelmasse 206.63
Reinheit (%) 97%