Learn More
2-Amino-4-[2-(Boc-amino)-ethyl]-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15400519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400519 250 mg 250 Milligramm
15490509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63689.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956018-34-1
Summenformel C10H17N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 243.325
MDL-Nummer MFCD09998237
InChI-Schlüssel IIILZIJRVHFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-2-aminothiazol-4-yl ethylcarbamate, tert-butyl n-2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl ethyl carbamate, 2-amino-4-2-boc-amino ethyl thiazole, tert-butyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl ethyl carbamate
PubChem CID 45926027
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Ethyl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CSC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-[2-(Boc-amino)ethyl]thiazole
Farbe Braun
Menge 250 mg
Formelmasse 243.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest