Learn More
2-Amin-3-nitro-4-picolin, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10701545 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10701545 25 g Glasflasche 25 Gramm
10123641 1 g Glasflasche 1 Gramm
10043610 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10701545 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319550250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 6635-86-5
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00006315
InChI-Schlüssel IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-4-picoline, 2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro, 2-amino-3-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-methyl-3-nitro-2-pyridinamine, 4-methyl-3-nitro-2-aminopyridine, 4-methyl-3-nitropyridin-2-amin, 4mrz
PubChem CID 243166
IUPAC-Name 4-Methyl-3-Nitropyridin-2-Amin
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-nitro-4-picoline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136°C to 141°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke