Learn More
2-Amino-3-methylselenylpropionsäure, TRC
Artikelnummer. 30336521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336521 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336521 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63443810MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
CAS 26046-90-2
Summenformel C4 H9 N O2 Se
Menge 10 mg
Synonym 2-Amino-3-methylselenyl Propionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2Se/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMILES C[Se]C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-methylselanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.08
Formelmasse 182.98