Learn More
2-Amino-3-methylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30316564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316564 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6121505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 4389-45-1
Summenformel C8H9NO2
Menge 5 g
Synonym 2-Amino-3-methylbenzoic Acid, 2-Amino-m-toluic Acid, 3-Methyl-2-aminobenzoic Acid, 3-Methylanthranilic Acid, NSC 16049
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633