missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-3-Methoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4229059 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11906841

Marke: Thermo Scientific Acros 437720010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167.17 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3177-80-8
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.17
InChI-Schlüssel SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 255720
ChEBI CHEBI:27440
IUPAC-Name 2-amino-3-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 168°C to 170.7°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt