Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-3-Fluorbenzonitril, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61580.03
Additional Details : CAS : 115661-37-5 Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438138
  • 260.11 CHF / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
115661-37-5
136.129
2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
2-amino-3-Fluorbenzonitril
C7H5FN2
UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
2783392
C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
Spezifikation
2-Amino-3-fluorobenzonitrile
115661-37-5
UN3439
UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-Fluorbenzonitril
2783392
Fest
1g
C7H5FN2
2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
136.129
136.13
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation