Learn More
2-Amino-3-Fluorbenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448138 250 mg 250 Milligramm
15438138 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61580.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 115661-37-5 | C7H5FN2 | 136.129 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115661-37-5
Summenformel C7H5FN2
Molekulargewicht (g/mol) 136.129
InChI-Schlüssel UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783392
IUPAC-Name 2-amino-3-Fluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Synonym 2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
Formelmasse 136.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest