Learn More
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452400
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10452400 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10452400 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00210DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 852062-17-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C6H4F4N2
Menge 1 g
Synonym 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethylpyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine-2-amine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine
InChI-Schlüssel HAVVQRHBCUBQGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)N)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 180.106
PubChem CID 25067349
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%