Learn More
2-Amino-3-fluor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425267
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425267 1 g 1 Gramm
15498115 250 mg 250 Milligramm
15435267 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32532.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 852062-17-0 | C6H4F4N2 | 180.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 852062-17-0
Summenformel C6H4F4N2
Molekulargewicht (g/mol) 180.106
MDL-Nummer MFCD10699117
InChI-Schlüssel HAVVQRHBCUBQGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-fluoro-5-trifluoromethylpyridine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine-2-amine, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-2-pyridinamine
PubChem CID 25067349
IUPAC-Name 3-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin-2-amin
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 64°C to 68°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 180.1
Reinheit (%) 97%