Learn More
2-Amino-3-Chlorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367529
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11367529
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27918.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 53312-77-9 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53312-77-9
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.581
MDL-Nummer MFCD03425881
InChI-Schlüssel FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-chloro, pubchem4612, acmc-20a0rc, amino-3-chlorobenzonitrile, ksc494a6d, 2-amino-3-chloro-benzonitrile, 3-chloroanthranilonitrile, 2-amino-3-chlorobenzenecarbonitrile
PubChem CID 12627363
IUPAC-Name 2-amino-3-Chlorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-chlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%