Learn More
2-Amino-3-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10708623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10708623 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10738804 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10564984 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10708623 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07275CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 20776-51-6
Summenformel C7H5BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.03
MDL-Nummer MFCD03618453
InChI-Schlüssel SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC-Name 2-Amino-3-Brombenzoesäure
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 97%