Learn More
2-Amino-3-Brom-5-Nitrobenzonitril, 98 %
Artikelnummer. 11427086
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427086 25 g 25 Gramm
11407086 1 g 1 Gramm
11417086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25404.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17601-94-4
Summenformel C7H4BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.032
MDL-Nummer MFCD00054185
InChI-Schlüssel MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC-Name 2-amino-3-Brom-5-nitrobenzonitril
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 242.03
Reinheit (%) 98%