Learn More
2-Amino-3-Brom-5-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480774
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10480774 50 g Bernsteinfarbene Glasflasche 50 Gramm
10576134 100 g Bernsteinfarbene Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480774 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01878EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 17601-94-4
Summenformel C7H4BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.032
InChI-Schlüssel MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC-Name 2-amino-3-Brom-5-nitrobenzonitril
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 242.03
Reinheit (%) 97%