Learn More
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452797 5 g 5 Gramm
11339699 1 g 1 Gramm
11462797 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15443.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13091-43-5 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13091-43-5
Summenformel C8H8BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 230.06
MDL-Nummer MFCD00051705
InChI-Schlüssel LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774400
IUPAC-Name 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(Br)=C(N)C(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 202°C to 206°C
Menge 5 g
Beilstein 3540992
Synonym 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Formelmasse 230.07
Reinheit (%) ≥98%