Learn More
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433787 10 g 10 Gramm
11372999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27799.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26163-03-1
Summenformel C5H4BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 207.455
MDL-Nummer MFCD00955627
InChI-Schlüssel UWGGGYYCKDCTGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-chloropyridine, 3-bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-bromo-5-chloropyrid-2-ylamine, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-ylamine, abbypharma ap-10-5406, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-amine, pubchem1141, acmc-1ch3b
PubChem CID 2763971
IUPAC-Name 3-Brom-5-Chlorpyridin-2-Amin
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 10 g
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) 95%