Learn More
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine |
| Schmelzpunkt | 83°C to 85°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 207.46 |
| Reinheit (%) | 95% |