Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051791 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051791 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3409.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Amino-3-benzyloxypyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
CAS 24016-03-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H12 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14)
SMILES Nc1ncccc1OCc2ccccc2
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxypyridin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
Menge 25 mg
Formelmasse 200,095 g/mol