Learn More
2-Amino-3,5-dibrompyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422130
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11422130
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28744.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24241-18-7
Summenformel C4H3Br2N3
Molekulargewicht (g/mol) 252.90
MDL-Nummer MFCD00673150
InChI-Schlüssel DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
PubChem CID 620004
IUPAC-Name 3,5-Dibromopyrazin-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(Br)N=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 1 g
Formelmasse 252.9
Reinheit (%) 99%