Learn More
2-Amino-3,5-Dibrombenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile |
| Schmelzpunkt | 152°C to 156°C (literature) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2834670 |
| Formelmasse | 275.93 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |