Learn More
2-Amino-3,5-dibrombenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30311903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311903 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61070510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Summenformel C7 H5 Br2 N O2
Menge 10 g
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-3,5-Dibrombenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 294.93
Formelmasse 292.8687