Learn More
2-Amino-3,5-Dibrombenzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10392305
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10392305 25 g 25 Gramm
10512282 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10392305 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB01924EB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 609-85-8
Summenformel C7H5Br2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 294.93
MDL-Nummer MFCD00017087
InChI-Schlüssel WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC-Name 2-Amino-3,5-Dibrombenzoesäure
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3, 5-dibromobenzoic acid
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 25 g
Formelmasse 294.93
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch