Learn More
2-Amino-3,5-dibrombenzoesäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17962736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962736 100 mg 100 Milligramm
17962646 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17962736 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0005.08
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Amino-3,5-dibrombenzoesäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
CAS 609-85-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 Br2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Amino-3,5-dibromobenzoic Acid, Anthranilic acid, 3,5-dibromo- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid, 3,5-Dibromoanthranilic acid, NA 693, NSC 886
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Br2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Br)cc(Br)cc1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-3,5-Dibrombenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 294.93
Menge 100 mg
Formelmasse 292,8687 g/mol