Learn More
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic Acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic Acid |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10BrNO3/c15-9-6-4-8(5-7-9)13(17)10-2-1-3-11(12(10)16)14(18)19/h1-7H,16H2,(H,18,19) |
| Formelmasse | 318.9844 |