Learn More
2-Amino-3,4,8-Trimethyl-3H-Imidazo[4,5-f]Quinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30012506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012506 5 mg 5 Milligramm
30008616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6310005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95896-78-9
Summenformel C12 H13 N5
Molekulargewicht (g/mol) 227.27
Synonym 3H-Imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 3,4,8-trimethyl-, 3,4,8-Trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxalin-2-amine, 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline, 2-Amino-3,4,8-trimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline, 4,8-DiMeIQx
IUPAC-Name 3,4,8-Trimethylimidazo[4,5-f]Quinoxalin-2-Amin
SMILES Cc1cnc2cc(C)c3c(nc(N)n3C)c2n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,4,8-trimethyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoxaline
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N5/c1-6-4-8-9(15-7(2)5-14-8)10-11(6)17(3)12(13)16-10/h4-5H,1-3H3,(H2,13,16)
Formelmasse 227.1171
Reinheit (%) >95%