Learn More
2-Amino-3,4,5-Trimethoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11457936 25 g 25 Gramm
11437936 1 g -
11447936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11457936 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14042.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61948-85-4
Summenformel C10H13NO5
MDL-Nummer MFCD00051630
InChI-Schlüssel JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96602
IUPAC-Name 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoesäure
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
Menge 25 g
Beilstein 3353856
Synonym 3,4,5-trimethoxyanthranilic acid, benzoic acid,2-amino-3,4,5-trimethoxy, benzoic acid, 2-amino-3,4,5-trimethoxy, maybridge1_001555, acmc-1b683, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoicacid, 2-amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(C(O)=O)=C(N)C(OC)=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
Formelmasse 227.22
Reinheit (%) 0.97