Learn More
2-Amino-3,3,3-Trifluorpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486267
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15486267 250 mg 250 Milligramm
15476267 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33461.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 17463-43-3 | C3H4F3NO2 | 143.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17463-43-3
Summenformel C3H4F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.07
MDL-Nummer MFCD00004263
InChI-Schlüssel HMJQKIDUCWWIBW-PVQJCKRUSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-dl-alanine, 3,3,3-trifluoroalanine, 2-amino-3,3,3-trifluoropropionic acid, trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoroalanine, dl-3,3,3-trifluoro-2-alanine, acmc-20cjek, acmc-1cudz, alanine,3,3,3-trifluoro
PubChem CID 2734920
IUPAC-Name 2-Amino-3,3,3-trifluorpropansäure
SMILES [NH3+][C@H](C([O-])=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid
Schmelzpunkt 210°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 143.06
Reinheit (%) 97%