Learn More
2-Amino-3-(2-chlorbenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30321781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321781 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60345510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Summenformel C15 H14 Cl N O3 S
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
IUPAC-Name Methyl-3-[5-Amino-4-(2-chlorbenzoyl)thiophen-2-yl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 323.79
Formelmasse 323.0383